Learn More
Sulfamérazine-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfamerazine-d4 |
| CAS | 1020719-84-9 |
| Formule moléculaire | C11 2H4 H8 N4 O2 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tétradéutéro-N-(4-méthylpyrimidin-2-yl)benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.33 |
| Poids de la formule | 268.0932 |