Learn More
Sulfamerazine, MedChemExpress
Description
Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfamerazine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 127-79-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H12N4O2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | RP2632 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.36 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |