Learn More
Sulfamerazine, TRC
Code produit 30138087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138087 50 g 50g
30135072 1 g 1g
17972965 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68900050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-79-7
Formule moléculaire C11 H12 N4 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 264.3
Synonyme 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa)
Nom IUPAC 4-amino-N-(4-méthylpyrimidine-2-yl)benzènesulfonamide
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamerazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Poids de la formule 264.0681
Pourcentage de pureté >95%