Learn More
Sulfameter, TRC
Code produit 30421270
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421270 100 mg
30411426 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30421270 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS699045100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 651-06-9
Formule moléculaire C11 H12 N4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 280.3
Synonyme Sulfameter
Nom IUPAC 4-amino-N-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfameter
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Poids de la formule 280.063