Learn More
Sulfaméthazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10695082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695082 25 g Flacon en verre 25g
10104460 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10695082 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199300250
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-68-1
Formule moléculaire C12H14N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 278.33
Numéro MDL MFCD00006066
Clé InChI ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
CID PubChem 5327
ChEBI CHEBI:102265
Nom IUPAC 4-amino-N-(4,6-diméthylpyrimidine-2-yl)benzènesulfonamide
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamethazine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 197.0°C to 200.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9047
Poids de la formule 278.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline