Learn More
Sulfaméthoxazole, 100 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11445131
Click to view available options
Quantité:
100 g
723-46-6
C10H11N3O3S
253.276
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
5329
CHEBI:9332
4-amino-N-(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)benzènesulfonamide
CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
723-46-6
C10H11N3O3S
253.276
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
5329
CHEBI:9332
4-amino-N-(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)benzènesulfonamide
CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Nom chimique ou matériau Sulfamethoxazole
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 253.3
Forme physique Poudre
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphamethoxazole