Learn More
Sulfamethoxazole, 98%
Code produit 15487969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Plastic bottle
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15487969 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15487969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    183.65€ / 100g
    Économisez 20.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sulfamethoxazole, CAS # 723-46-6, is a sulfonamide antibiotic that inhibits folic acid synthesis in bacteria and prevents cell division and growth. | CAS: 723-46-6 | C10H11N3O3S | 253.276 g/mol
A broad spectrum bacteriostatic sulfonamide antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Sulfamethoxazole is an antibiotic composed of an isoxazole with a 4-aminobenzenesulfonamido and methyl-group substitution at positions 5 and 3, respectively
  • Sulfamethoxazole carries out most of its action through the inhibition of dihydropteroate synthase, the enzyme responsible for the synthesis of the precursor of folic acid; inhibition of folic acid synthesis prevents DNA replication and cell division in susceptible bacteria
Application
  • Sulfamethoxazole can elicit an allergic response and may be useful for immune cell studies in laboratory settings
  • Sulfamethoxazole is suitable for laboratory research on infection, environmental pollution, and the physiology of susceptible bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Point de fusion 168°C to 172°C
Point d’ébullition 482°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Plastic bottle
Formule moléculaire C10H11N3O3S
Numéro MDL MFCD00010546
Quantité 100 g
Beilstein 6732984
Sensibilité Light sensitive
Synonyme sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol or acetone. Very slightly soluble in water
Clé InChI JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Nom IUPAC 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 253.276
CID PubChem 5329
ChEBI CHEBI:9332
Poids de la formule 253.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphamethoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphamethoxazole