Learn More
Sulfaméthoxazole-d4 (benzène-d4), CDN
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sulfamethoxazole-d4 |
| CAS | 1020719-86-1 |
| Formule moléculaire | C10 2H4 H7 N3 O3 S |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | Sulfamethoxazole D4 (benzene D4) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6 H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tétradeutéro-N-(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.3 |
| Poids de la formule | 257,0772 g/mol |
| Show More |
Product Title
Ser du en mulighed for forbedring?