Learn More
Sulfaméthoxazole-d4 (benzène-d4), CDN
Code produit 30309671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309671 0.01 g 0.01g
30309436 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30309671 Supplier CDN Supplier No. CDND73980.01G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Formule moléculaire C10 2H4 H7 N3 O3 S
Quantité 0.01 g
Synonyme Sulfamethoxazole D4 (benzene D4)
Formule InChI InChI=1 S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6 H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
Nom IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tétradeutéro-N-(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 257.3
Poids de la formule 257,0772 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique