Learn More
Sulfamethoxypyridazine, MedChemExpress
Code produit 16468746
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468746 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1387
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H12N4O3S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 42 mg/mL (149.84 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(OC)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 280.3
Poids de la formule 280.3
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation