Learn More
Sulfaméthoxypyridazine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11916871 5 g Flacon en verre 5g
11906871 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436470050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80-35-3 | Molecular Formula: C11H12N4O3S | Molecular Weight: 280.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-35-3
Formule moléculaire C11H12N4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 280.3
Clé InChI VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
CID PubChem 5330
ChEBI CHEBI:102516
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-méthoxypyridazin-3-yl)benzènesulfonamide
SMILES COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamethoxypyridazine
Point de fusion 182°C to 183°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,9051
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 280.3
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfamethoxypyridazine