Learn More
Acide sulfamique, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10655312 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655312 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10655312 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8641/53
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 5329-14-6
Point de fusion 200 °C
Couleur Blanc
pH 1.2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire H3NO3S
Numéro MDL 11603
Quantité 500 g
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide sulfamique
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Poids de la formule 97,09g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.