Learn More
Sulfamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183830 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10183830 5 g 5g
10328340 25 g 25g
11974391 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10183830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199020050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-58-9
Formule moléculaire H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 96.10
Numéro MDL MFCD00011606
Clé InChI NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
CID PubChem 82267
ChEBI CHEBI:29368
Nom IUPAC sulfamoylamine
SMILES NS(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamide
Point de fusion 87.0°C to 91.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.6100g/mL
pH 5.0 to 7.0 (10% soln. aq. soln.)
Analyse élémentaire 98.0% min.
Perte à la dessiccation 0.5% (50°C, 2 hrs) (vacuum) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NSO2NH2
Quantité 5 g
Merck Index 15,9054
Gravité spécifique 1.61
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,hot alcohol
Poids de la formule 96.11
Pourcentage de pureté 98+%
Substances connexes (TLC) Passes test
Forme physique Poudre cristalline, sans impuretés visibles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.