Learn More
Sulfamide, TRC
Code produit 30411552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411552 1 g -
30422081 100 mg 100mg
30411577 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30411552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6990791G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-58-9
Formule moléculaire H4 N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 96.11
Synonyme Sulfamide, Imidosulfamic acid, NSC 252, Sulfamamide, Sulfonyl diamide, Sulfuric diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide, Sulphamide
Nom IUPAC sulfamide
SMILES NS(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Poids de la formule 95.9993