Learn More
Sulfamonomethoxine, MedChemExpress
Description
Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent, used in blood kinetic studies,and blocks the synthesis of folic acid by inhibiting synthetase of dihydropteroate.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfamonomethoxine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1220-83-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H12N4O3S |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=NC(OC)=C2)=O |
| Afficher plus |