Learn More
Sulfamonométhoxine, TRC
Code produit 30138093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138093 1 g 1g
17984805 100 mg 100mg
17903555 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6991451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1220-83-3
Formule moléculaire C11 H12 N4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 280.3
Synonyme 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-méthoxypyrimidine-4-yl)benzènesulfonamide
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamonomethoxine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Poids de la formule 280.063
Pourcentage de pureté >95%