Learn More
Sulfanilamide, 100,26 %, MP Biomedicals™
Code produit 11473361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473361 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473361 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210298890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    172.20€ / 500g
    Économisez 8.80€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Couleur Blanc
Densité 1.08g/mL
Plage de pourcentage du dosage 1.0026
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Quantité 500 g
Synonyme sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Clé InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
CID PubChem 5333
ChEBI CHEBI:45373
Poids de la formule 172.2
Forme physique Poudre cristalline