Learn More
Sulfanilamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469893 100 g 100g
11479893 500 g -
11489893 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13001.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.64€
    30.65€ / 100g
    Économisez 6.99€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Le sulfamide antibactérien sulfanilamide est un antibactérien utilisé dans le traitement des infections vaginales à levures. C’est un inhibiteur compétitif de la dihydroptéroate synthétase pour bloquer la synthèse de l’acide folique. Il sert d’intermédiaire pour la préparation des anilines disubstituées 2,6 par substitution électrophile suivie de l’élimination du groupe bloquant le sulfamide par désulfonation avec de l’acide sulfurique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfamide antibactérien sulfanilamide est un antibactérien utilisé dans le traitement des infections vaginales à levures. C’est un inhibiteur compétitif de la dihydroptéroate synthétase pour bloquer la synthèse de l’acide folique. Il sert d’intermédiaire pour la préparation des 2,6-anilines disubstituées par substitution électrophile suivie de l’élimination du groupe bloquant le sulfamide par désulfonation avec de l’acide sulfurique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, l’éthanol, le glycérol, le propylène glycol et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans le chloroforme, l’éther, le benzène et l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-74-1
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00007939
Clé InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
CID PubChem 5333
ChEBI CHEBI:45373
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
Point de fusion 163°C to 168°C
Densité 1.08
Quantité 100 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphanilamide, 98%
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphonamide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.