Learn More
Sulfanilamide, MedChemExpress
Code produit 16488428
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488428 10 g
16400848 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488428 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0242
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Quantité 10 g
Synonyme Sulphanilamide
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (580.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (58.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation