Learn More
Sulfanilamide, MP Biomedicals™
Code produit 11463361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11463361 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11463361 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210298880
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisé comme agent antibactérien et pour traiter les infections fongiques vaginales. Sulfanilamide, MP Biomedicals est un antibiotique sulfamide qui bloque la synthèse de l'acide folique en inhibant l'enzyme dihydropteroate synthase. Efficace contre les bactéries Gram négatives
Le sulfanilamide est une molécule contenant le groupe fonctionnel sulfonamide attaché à une aniline. En tant qu'antibiotique sulfamide, il agit en inhibant de manière compétitive les réactions enzymatiques (c'est-à-dire en agissant comme un analogue de substrat) impliquant l'acide para-aminobenzoïque (PABA). Le PABA est nécessaire aux réactions enzymatiques qui produisent l'acide folique, lequel agit comme coenzyme dans la synthèse des acides aminés. En inhibant la dihydropteroate synthase, elle bloque la synthèse de l'acide folique.
Spécification
CAS 63-74-1
Absorbance λ Max (eau) : 255 – 259 nm
Point de fusion 160 °C à 170 °C
Densité 1,08g/mL (litt.)
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Quantité 100 g
Synonyme sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Informations sur la solubilité Le soluble dans 1g se dissout dans 37 mL d’alcool, 5 mL d’acétone ; Glycérol, éther, benzène, éther pétrolier.
Clé InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
CID PubChem 5333
ChEBI CHEBI:45373
Poids de la formule 172.2
Forme physique Poudre