Learn More
Acide sulfanilique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472498 250 g 250g
11462498 1000 g 1000g
11482498 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15825.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif pour la détection de l’histidine.Intermédiaire pour les colorants et les produits pharmaceutiques
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticalsSulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine. It is also used as a chemical intermediate in organic synthesis. It is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions. It plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs. It is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline. It is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la détection de l’histidine ; intermédiaire pour les colorants et les produits pharmaceutiques. L’acide sulfanilique est utilisé comme réactif pour la détection chromatographique de l’histidine. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique dans la synthèse organique. Il est utilisé dans l’analyse quantitative des ions nitrate et nitrite. Il joue un rôle essentiel dans la fabrication des colorants azoïques et dans la synthèse des sulfamides. Il est utilisé comme dopant pour la synthèse chimique de la polyaniline. Il est utilisé pour préparer la 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine par réaction avec la 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, l’éther, la soude caustique et le carbonate de sodium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-57-3
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.186
Numéro MDL MFCD00007886
Clé InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
CID PubChem 8479
ChEBI CHEBI:27500
Nom IUPAC acide 4-aminobenzènesulfonique
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilic Acid
Point de fusion ∽365°C
Densité 1.485
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 g
Beilstein 908765
Merck Index 14,8926
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether,caustic soda and sodium carbonate.
Poids de la formule 173.19
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfanilic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfanilic acid