Learn More
Acide sulfanilique, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10439380 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10439380 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10439380 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8680/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 121-57-3
Point de fusion 365°C
Couleur Bleu
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H7NO3S
Numéro MDL 7886
Quantité 500 g
Synonyme sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
Clé InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide 4-aminobenzènesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 173.186
CID PubChem 8479
ChEBI CHEBI:27500
Poids de la formule 173.19g/mol
Forme physique Solide en poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfanilic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.