Learn More
Acide sulfanilique, 99 %
Code produit 10347610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347610 100 g Flacon en plastique 100g
10705221 1 kg Flacon en plastique 1kg
10772494 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
13438368 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10347610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    25.65€ / 100g
    Économisez 4.15€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 121-57-3 | C6H7NO3S | 173,186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-57-3
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.186
Numéro MDL MFCD00007886
Clé InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
CID PubChem 8479
ChEBI CHEBI:27500
Nom IUPAC acide 4-aminobenzènesulfonique
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilic acid
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (H2N)C6H4SO3H
Quantité 100 g
Poids de la formule 173.19
Pourcentage de pureté ≥98.5% (Acid)
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfanilic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement