Learn More
Acide sulfanilique, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344298 50 g 50g
11354298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041540.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif pour la détection chromatographique de l’histidine
Sulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine. It is also used as a chemical intermediate in organic synthesis. It is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions. It plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs. It is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline. It is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-57-3
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.186
Numéro MDL MFCD00007886
Clé InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
CID PubChem 8479
ChEBI CHEBI:27500
Nom IUPAC acide 4-aminobenzènesulfonique
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfanilic acid
Point de fusion ∼365°C
Quantité 50 g
Beilstein 908765
Merck Index 14,8926
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether,caustic soda and sodium carbonate.
Poids de la formule 173.19
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité ACS
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulphanilic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphanilic acid