Learn More
Acide sulfanilique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10455471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10455471 100 g Flacon en plastique 100g
10465471 500 g Flacon en plastique 500g
10594584 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10455471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419841000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-57-3
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.186
Numéro MDL MFCD00007886
Clé InChI HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
CID PubChem 8479
ChEBI CHEBI:27500
Nom IUPAC acide 4-aminobenzènesulfonique
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilic acid
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.01% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (H2N)C6H4SO3H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 695
Merck Index 15, 9058
Informations sur la solubilité 0.02% max. Insoluble Matter (in Na2CO3-solution)
Poids de la formule 173.19
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfanilic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-aminobenzenesulfonic acid