Learn More
Sulfaphenazole, MedChemExpress
Description
Sulfaphenazole is a specific inhibitor of CYP2C9 which blocks atherogenic and pro-inflammatory effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfaphenazole |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 526-08-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H14N4O2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.11 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=CC=NN2C3=CC=CC=C3)=O |
| Afficher plus |