Learn More
Sulfapyridine, MedChemExpress
Description
Sulfapyridine, a major metabolite of Sulfasalazine, is a sulfonamide antibiotic agent. Sulfapyridine inhibits recombinant P. carinii dihydropteroate synthetase (DHPS) with an IC50 of 0.18 μM. Sulfapyridine has antibacterial, anti-inflammatory and anti-rheumatic activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfapyridine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 144-83-2 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H11N3O2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 60 mg/mL (240.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=C2)=O |
| Afficher plus |