Learn More
Sulfaquinoxaline-d4, TRC
Code produit 30427549
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427549 10 mg 10mg
30426977 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30427549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68903710MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1329652-02-9
Formule moléculaire C14 2H4 H8 N4 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 304.3603
Synonyme Sulfaquinoxaline D4 (Sulfanilyl D4), 4-Amino-N-2-quinoxalinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-2-quinoxalinyl-
Nom IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-quinoxalin-2-ylbenzenesulfonamide
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfaquinoxaline sulfanilyl-d4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)/i5D,6D,7D,8D
Poids de la formule 304.0932