Learn More
Sulfaquinoxaline, TRC
Code produit 17974575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974575 10 g 10g
17913065 250 mg 250mg
17940855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68903510G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-40-5
Formule moléculaire C14 H12 N4 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 300.34
Synonyme 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
Nom IUPAC 4-amino-N-quinoxaline-2-ylbenzènsulfonamide
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfaquinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Poids de la formule 300.0681
Pourcentage de pureté >95%