Learn More
R&D Systems™ Sulfasalazine
Description
Inhibitor of NF-κB activation. Inhibits in vitro growth of the human pancreatic cancer cell lines MIA PaCa-2 and PANC-1, and induces apoptosis in glioblastoma cell lines. Also inhibits the cystine-glutamate antiporter, system Xc (SXC). Anti-inflammatory. Induces ferroptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfasalazine |
| CAS | 599-79-1 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C18H14N4O5S |
| Poids de la formule | 398.39 |
| Pureté | 97% |
| Poids moléculaire | 398.393 |