Learn More
Sulfasalazine, 97 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15700909 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15700909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15700909 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461240050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 599-79-1 | C18H14N4O5S | 398.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Point de fusion 260.0°C to 265.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96.0 % min. (HPLC)
Formule moléculaire C18H14N4O5S
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene, chloroform
Clé InChI OQANPHBRHBJGNZ-BKUYFWCQSA-N
SMILES OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=N/NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=N1
Nom IUPAC Acide (3Z)-6-oxo-3-(2-{4-[(pyridine-2-yl)sulfamoyl]phényl}hydrazin-1-ylidène)cyclohexa-1,4-diène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 398.39
Poids de la formule 398.39
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfasalazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylazosulfapyridine