Learn More
WTW™ Kits de test sulfate
Description
- Kit de test photométrique pour la mesure de l’ammoniac NH4
- Divers instruments de mesure de l’ammonium (NH4) CombiCheck
- Kit de test cellulaire de l’ammonium (NH4) CombiCheck
- À utiliser avec les photomètres PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
- Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols
Spécification
Spécification
| Analytes | Oxydation de l’acide chromosulfurique |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres Photolab™ S6, Photolab™ S12, Photolab™ Spectral |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 32 |
| Plage | 100 à 1000 mg/L |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire d’O2 pour la demande chimique en oxygène DCO CombiCheck |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- test en tube sulfates méthode
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contain: barium chloride dihydrate