Learn More
Sulfathiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le sulfathiazole est un sulfamide tropical antimicrobien à action courte. Il bloque la synthèse de l’acide dihydrofolique en inhibant l’enzyme dihydroptéroate synthase et il inhibe la synthèse de l’acide folique dans les procaryotes. Il agit contre les bactéries à Gram positif, à Gram négatif et Chlamydia. Il est également utilisé comme agent antimicrobien oral et topique commun.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde deutéré et l’éthanol. Soluble dans l’acétone, les acides minéraux dilués, une solution d’hydroxyde de potassium, une solution d’hydroxyde de sodium, l’eau ammoniaquée, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Sulfathiazole |
| Point de fusion | 200°C to 203°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 14,8943 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water,deuterated dimethyl sulfoxide and ethanol. Soluble in acetone,dilute mineral acids,potassium hydroxide solution,sodium hydroxide solution,ammonia water,dimethyl sulphoxide and methanol. |
| Poids de la formule | 255.32 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Seguridad y manipulación
- Sulfathiazole
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-amino-N-2-thiazolylbenzenesulfonamide
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.