Learn More
Sulfathiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479592 500 g 500g
11469592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479592 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10727.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le sulfathiazole est un sulfamide tropical antimicrobien à action courte. Il bloque la synthèse de l’acide dihydrofolique en inhibant l’enzyme dihydroptéroate synthase et il inhibe la synthèse de l’acide folique dans les procaryotes. Il agit contre les bactéries à Gram positif, à Gram négatif et Chlamydia. Il est également utilisé comme agent antimicrobien oral et topique commun.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde deutéré et l’éthanol. Soluble dans l’acétone, les acides minéraux dilués, une solution d’hydroxyde de potassium, une solution d’hydroxyde de sodium, l’eau ammoniaquée, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-14-0
Formule moléculaire C9H9N3O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 255.31
Numéro MDL MFCD00005319
Clé InChI JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
CID PubChem 5340
ChEBI CHEBI:9337
Nom IUPAC 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulfonamide
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfathiazole
Point de fusion 200°C to 203°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 500 g
Merck Index 14,8943
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,deuterated dimethyl sulfoxide and ethanol. Soluble in acetone,dilute mineral acids,potassium hydroxide solution,sodium hydroxide solution,ammonia water,dimethyl sulphoxide and methanol.
Poids de la formule 255.32
Pourcentage de pureté 99%