Learn More
Sulfathiazole-d4 (benzène-d4), CDN
Code produit 30324946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324946 0.005 g 0.01g
30317565 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324946 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND73990.005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Formule moléculaire C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Quantité 0.005 g
Synonyme Sulfathiazole D4 (benzene D4)
Formule InChI InChI=1 S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6 H,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nom IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tétradeutéro-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.34
Poids de la formule 259,0387 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique