Learn More
Sulfathiazole-d4, TRC
Code produit 30411735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411735 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30411735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69909425MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Quantité 25 mg
Synonyme Sulfathiazole D4 (benzene D4)
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nom IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tétradéutéro-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.34
Poids de la formule 259.0387
Pourcentage de pureté >95