Learn More
Sulfathiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfathiazole |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12) |
| Poids de la formule | 255.0136 |
| Pourcentage de pureté | >95% |