Learn More
Sulfinyldibenzene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfinyldibenzene |
| CAS | 945-51-7 |
| Formule moléculaire | C12H10OS |
| Numéro MDL | MFCD00002085 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |