Learn More
Sulfisomidin, MedChemExpress
Code produit 16418816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418816 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1784
MedChemExpress Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfisomidin
Forme physique Solid
CAS 515-64-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H14N4O2S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Sulfaisodimidine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (107.79 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC(C)=NC(C)=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 278.33
Poids de la formule 278.33
Pourcentage de pureté 99.09%
Qualité Research