Learn More
Sulfisoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11936871 25 g 25g
11946871 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439670250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-69-5
Formule moléculaire C11H13N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 267.3
Clé InChI NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
CID PubChem 5344
ChEBI CHEBI:102484
Nom IUPAC 4-amino-N-(3,4-diméthyl-1,2-oxazol-5-yl)benzènesulfonamide
SMILES CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfisoxazole
Point de fusion 194°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,9082
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 267.3
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfisoxazole