Learn More
Sulfisoxazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfisoxazole |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 267.0678 |