Learn More
Sulfisoxazole, TRC
Code produit 30426156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426156 1 g -
30424238 50 mg 50mg
30425757 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6891101G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-69-5
Formule moléculaire C11 H13 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 267.3
Synonyme 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole, 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole, 4-Amino-N-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide, 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole, Alphazole, Amidoxal, Chemouag, Dorsulfan Warthausen, Entusul, Gantrisin, Gantrisona, Gantrizin, Gantrosan, Isoxamin, N-(3,4-Dimethylisoxazol-5-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, NSC 13120, NSC 33807, NSC 38588, NSC 683536, Neazolin, Neoxazol, Norilgan-S, Pancid, Roxosul tablets, Sosol, Soxisol, Soxomide, Stansin, Sulbio, Sulfadimethylisoxazole, Sulfafurazol, Sulfafurazole, Sulfagan, Sulfaisoxazole, Sulfalar, Sulfasol, Sulfazin, Sulfisoxazol, Sulfisoxazole, Sulfisoxazole dialamine, Sulfoxol, Sulphafurazole, Sulphisoxazole, Sulsoxin, Thiasin, Unisulf, Uritrisin
Nom IUPAC 4-amino-N-(3,4-diméthyl-1,2-oxazol-5-yl)benzènesulfonamide
SMILES Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfisoxazole
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Poids de la formule 267.0678