Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide), format No-Weigh™
Code produit 10391314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 x 2°mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
10 pièces
500mg
5g
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391314 500 mg 500mg
11861365 8 x 2°mg 8 pièces
15993522 10 x 2 mg 10 pièces
11871365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10391314 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24510
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Préparez des agents de réticulation de Sulfo-NHS-ester réactifs aux amines ou améliorez la conjugaison carbodiimide (EDC) pour les peptides ou les protéines à l’aide de N-hydroxysulfosuccinimide, CAS 106627-54-7.
Le sulfo-NHS Thermo Scientific™ Pierce est le N-hydroxysulfosuccinimide pur, le composé essentiel nécessaire à la préparation des agents de réticulation NHS-ester hydrosolubles et réactifs aux amines ou pour améliorer l’efficacité de la conjugaison lors de l’utilisation de l’EDC carbodiimide.
Points clés :
  • Forme un amino ester acylique avec des groupes carboxyles lorsqu’il est utilisé avec l’EDC
  • La molécule activée par le sulfo-NHS réagit efficacement avec les amines primaires, ce qui entraîne une liaison amide stable
  • Permet des réactions EDC en deux étapes entre les molécules contenant des carboxyles et des amines
  • La molécule activée par le sulfo-NHS peut être stabilisée par séchage, ce qui permet la fabrication de sondes et de surfaces réactives aux amines
  • Groupes réactifs : Sulfo-NHS
  • Réactif vers : groupes amino (lors de l’activation des carboxylates)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Carboxyle
Cleavable Non
Description Sulfo-NHS
Poids moléculaire 217,13
Pégylé Non
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Carbodiimide
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 500 mg
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur