Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide), format No-Weigh™
Code produit 15993522 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 x 2°mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
10 pièces
500mg
5g
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15993522 10 x 2 mg 10 pièces
10391314 500 mg 500mg
11861365 8 x 2°mg 8 pièces
11871365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15993522 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39269
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Préparez des agents de réticulation de Sulfo-NHS-ester réactifs aux amines ou améliorez la conjugaison carbodiimide (EDC) pour les peptides ou les protéines à l’aide de N-hydroxysulfosuccinimide, CAS 106627-54-7.
Le sulfo-NHS Thermo Scientific™ Pierce est le N-hydroxysulfosuccinimide pur, le composé essentiel nécessaire à la préparation des agents de réticulation NHS-ester hydrosolubles et réactifs aux amines ou pour améliorer l’efficacité de la conjugaison lors de l’utilisation de l’EDC carbodiimide.
  • Réactif de modification chimique pour convertir des groupes de carboxyle en esters NHS réactifs aux amines pour les méthodes de bioconjugaison, réticulation, marquage et immobilisation.
  • L’efficacité du couplage induit par EDC est accrue en présence de Sulfo-NHS.
  • Les esters NHS réactifs aux amines ou les esters Sulfo-NHS peuvent être fabriqués avec toute molécule à base de carboxyle.
  • En règle générale, les dérivés Sulfo-NHS sont directement hydrosolubles (ils peuvent être ajoutés directement aux tampons physiologiques) et imperméables aux membranes (ils peuvent être utilisés pour le marquage de la surface cellulaire).
  • Le Sulfo-NHS cristalline, d’une grande pureté, permet de créer des dérivés activés de qualité supérieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Carboxyle
Cleavable Non
Description Sulfo-NHS
Poids moléculaire 217,13
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur Basse
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits No-Weigh
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Ester sulfo-NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 10 x 2 mg
Solubilité Water
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur