Learn More
Sulfo Rhodamine méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30419596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30419596 10 mg -
30425130 1 mg 1mg
30423606 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69915010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 386229-71-6
Formule moléculaire C30 H37 N3 O8 S4
Poids moléculaire (g/mol) 695.89
Synonyme Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-, inner salt, MTS-rhodamine, Sulfo Rhodamine Methanethiosulfonate
Nom IUPAC 2-[3,6-bis(diéthylamino)xanthene-10-ium-9-yl]-5-(2-méthylsulfonylsulfanyléthylsulfamoyl)benzènesulfonate
SMILES CCN(CC)c1ccc2c(c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)NCCSS(=O)(=O)C)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulforhodamine Methanethiosulfonate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H37N3O8S4/c1-6-32(7-2)21-10-13-24-27(18-21)41-28-19-22(33(8-3)9-4)11-14-25(28)30(24)26-15-12-23(20-29(26)45(38,39)40)44(36,37)31-16-17-42-43(5,34)35/h10-15,18-20,31H,6-9,16-17H2,1-5H3
Poids de la formule 695.1463