Learn More
Sulfo Rhodamine méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30425130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425130 1 mg 1mg
30419596 10 mg -
30423606 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6991501MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 386229-71-6
Formule moléculaire C30 H37 N3 O8 S4
Poids moléculaire (g/mol) 695.89
Synonyme Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-, inner salt, MTS-rhodamine, Sulfo Rhodamine Methanethiosulfonate
Nom IUPAC 2-[3,6-bis(diéthylamino)xanthene-10-ium-9-yl]-5-(2-méthylsulfonylsulfanyléthylsulfamoyl)benzènesulfonate
SMILES CCN(CC)c1ccc2c(c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)NCCSS(=O)(=O)C)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulforhodamine Methanethiosulfonate
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H37N3O8S4/c1-6-32(7-2)21-10-13-24-27(18-21)41-28-19-22(33(8-3)9-4)11-14-25(28)30(24)26-15-12-23(20-29(26)45(38,39)40)44(36,37)31-16-17-42-43(5,34)35/h10-15,18-20,31H,6-9,16-17H2,1-5H3
Poids de la formule 695.1463