Learn More
Sulfobromophtaléine, hydrate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712411 25 g Flacon en verre 25g
10419310 5 g Flacon en verre 5g
10195103 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173400250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123359-42-2 | C20H8Br4Na2O10S2 | 837.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123359-42-2
Formule moléculaire C20H8Br4Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 837.99
Numéro MDL MFCD16556312
Clé InChI GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
CID PubChem 16211419
Nom IUPAC disodium ; 2-hydroxy-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2,3,4,5-tétrabromo-6-carboxyphényl)méthyl]benzènesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C1C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfobromophthalein sodium hydrate
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 837.76
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Poudre cristalline