Learn More
Sulfobromophthaléine sel sodique, cristallin, MP Biomedicals
Code produit 11495141 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495141 5 g 5g
11405151 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495141 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215672605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    301.35€ / 5g
    Économisez 15.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 71-67-0
Formule moléculaire C20H8Br4Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 837.99
Numéro MDL MFCD00150017
Clé InChI GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
CID PubChem 102371197
ChEBI CHEBI:63827
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfobromophthalein Sodium Salt
Quantité 5 g
Nom IUPAC disodium ; 2-sulfo-4-[4,5,6,7-tétrabromo-1-(4-oxido-3-sulfophényl)-3-oxo-2-benzofurane-1-yl]phénolate
Poids de la formule 838
Forme physique Cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfobromophthalein Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: SulfobromophthaleinSodium Salt