Learn More
Sel de sodium de sulfobromophtaléine, MP Biomedicals™
Code produit 11485141 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11485141 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485141 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215672601
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Utilisé comme substrat pour la protéine 2 associée à la résistance multidrogue (Mrp2). Sel de sodium de sulfobromophtaléine, MP Biomedicals est un colorant ayant une forte affinité pour les polypeptides transporteurs d'anions organiques (OATP). BSP est utilisé dans le diagnostic des troubles hépatiques et
BSP est transporté dans les hépatocytes par les OATP et, après conjugaison au glutathion, est excrété dans la bile par Mrp2.3 Il a été découvert qu'il inhibait l'aldo-céto réductase ARK1C20.
Spécification
CAS 71-67-0
Formule moléculaire C20H8Br4Na2O10S2
Numéro MDL MFCD00150017
Quantité 1 g
Synonyme bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (20 mg/mL, solution claire et incolore). Insoluble dans l’éthanol ou l’acétone.
Clé InChI GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-[4,5,6,7-tétrabromo-1-(4-hydroxy-3-sulfonatophényl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]benzène-1-sulfonate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 837.99
CID PubChem 102371197
ChEBI CHEBI:63827
Poids de la formule 838
Forme physique Poudre