Learn More
Sulfolan-3-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfolan-3-ol |
| CAS | 13031-76-0 |
| Formule moléculaire | C4H8O3S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Tetrahydrothiophene-3-ol 1,1-Dioxide, 3-Hydroxysulfolane, 3-Hydroxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147314 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O3S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | OC1CCS(=O)(=O)C1 |
| Nom IUPAC | 1,1-dioxothiolan-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.17 |
| Poids de la formule | 136.0194 |